Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ microRNA assay kit
Beskrivelse
De Quant-iT™ microRNA Assay Kit tillader nem og nøjagtig kvantificering af mikroRNA (miRNA), selv i nærværelse af almindelige forurenende stoffer såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein. Assayet er meget selektivt for mikroRNA over rRNA eller stort mRNA (>1000 bp). Selvom reagenset ikke udelukkende er selektivt for miRNA, har vi været i stand til reproducerbart at kvantificere miRNA i rene prøver ved niveauer så lave som 0,5 ng efter den medfølgende protokol, selv i nærvær af mRNA.
Funktioner af Quant-iT™ microRNA assay kit:
Detekterer nøjagtigt så lidt som 0,5 ng miRNA i en mikropladebrønd
Kernedynamikområde på 5 500 –ng/ml
Nøjagtige resultater for prøvekoncentrationer fra 50 ng/mL til μ100 g/mL
De Quant-iT™ microRNA Assay Kit indeholder koncentreret assay reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede miRNA standarder. Du skal blot fortynde reagenset 1:200, μfylde 200 L i brøndene på en mikroplade, tilsæt –1 μ20 L prøve, bland og aflæs derefter fluorescensen. Assayet udføres ved stuetemperatur, og signalet er stabilt i ca. 3 timer. Fordi analysen tolererer 1 –20 μL prøve i et assayvolumen på 200 L, μkan der opnås nøjagtige resultater for initiale prøvekoncentrationer fra 50 ng/ml 100 –g/μmL.
Hvilket produkt skal man vælge til mikroRNA-kvantificering?
For –120 prøver: bruge Qubit™ microRNA Assay Kit med Qubit™ Fluorometer
For 20 –2.000 prøver: bruge dette Quant-iT™ microRNA Assay Kit med mikropladelæser
For> 2.000 prøver: bruge Quant-iT™ microRNA-reagens med mikropladelæser
Opdag Qubit™ Fluorometer
De Qubit™ 2.0 Fluorometer er Life Technologies’ anden generations fluorometer designet til at arbejde problemfrit med vores meget specifikke og følsomme Qubit™ kvantificeringsanalyser såvel som de analyser, du opretter med det nye MyQubit funktion.
Introduktion MyQubit
Ny firmware kaldet 'MyQubit' giver dig mulighed for at oprette applikationer på få minutter ved hjælp af parametre, der nemt kan uploades til instrumentet ved hjælp af en USB drev uden at ændre de eksisterende analyser. Alle nye Qubit™ 2.0-instrumenter er forudindlæst med det nye MyQubit firmware, og eksisterende ejere kan downloade firmwaren her: V3.10 download af firmware . Ethvert reagens eller assay, der er spektralt kompatibelt med Qubit™ hardware kan tilpasses til brug med Qubit™ 2,0 fluorometer. Derudover har vi udviklet assays, der er klar til at downloade, inklusive glucose- og kolesterolassays til forsknings- og lægemiddelopdagelsesapplikationer.
Funktioner af Quant-iT™ microRNA assay kit:
De Quant-iT™ microRNA Assay Kit indeholder koncentreret assay reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede miRNA standarder. Du skal blot fortynde reagenset 1:200, μfylde 200 L i brøndene på en mikroplade, tilsæt –1 μ20 L prøve, bland og aflæs derefter fluorescensen. Assayet udføres ved stuetemperatur, og signalet er stabilt i ca. 3 timer. Fordi analysen tolererer 1 –20 μL prøve i et assayvolumen på 200 L, μkan der opnås nøjagtige resultater for initiale prøvekoncentrationer fra 50 ng/ml 100 –g/μmL.
Hvilket produkt skal man vælge til mikroRNA-kvantificering?
Opdag Qubit™ Fluorometer
De Qubit™ 2.0 Fluorometer er Life Technologies’ anden generations fluorometer designet til at arbejde problemfrit med vores meget specifikke og følsomme Qubit™ kvantificeringsanalyser såvel som de analyser, du opretter med det nye MyQubit funktion.
Introduktion MyQubit
Ny firmware kaldet 'MyQubit' giver dig mulighed for at oprette applikationer på få minutter ved hjælp af parametre, der nemt kan uploades til instrumentet ved hjælp af en USB drev uden at ændre de eksisterende analyser. Alle nye Qubit™ 2.0-instrumenter er forudindlæst med det nye MyQubit firmware, og eksisterende ejere kan downloade firmwaren her: V3.10 download af firmware . Ethvert reagens eller assay, der er spektralt kompatibelt med Qubit™ hardware kan tilpasses til brug med Qubit™ 2,0 fluorometer. Derudover har vi udviklet assays, der er klar til at downloade, inklusive glucose- og kolesterolassays til forsknings- og lægemiddelopdagelsesapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | mikroRNA kvantificering |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 498/518 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorometer, mikropladelæser |
| Antal reaktioner | 1000 x 200μ L-analyser |
| Kvantificeringsområde | 1 til 100 ng |
| Produktlinje | Quant-iT |
| Mængde | 1 sæt |