Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA-analysesæt, høj følsomhed (HS) og bredt område (BR)
Artikelnummer. 10164582
Skift visning
Assay:
dsDNA Kvantificering, høj følsomhed
dsDNA kvantificering, bred rækkevidde
Kvantificeringsområde:
0,2 til 100 ng
4 til 1000 ng
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Assay Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
10164582 dsDNA Kvantificering, høj følsomhed 0,2 til 100 ng 1 sæt
10555213 dsDNA kvantificering, bred rækkevidde 4 til 1000 ng 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6940.00 DKK
    6176.65 DKK / 1 sæt
    Spare 763.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til meget selektiv kvantificering af dobbeltstrenget DNA over RNA producerer Quant-iT dsDNA Assay Kits, høj følsomhed og bred rækkevidde, fluorescenssignaler, der er lineære i intervallerne på henholdsvis 0,2-100 ng og 2-1000 ng DNA.
Udfør dsDNA kvantificering nemt og hurtigt med Quant-iT dsDNA assay kits. Både Quant-iT High-Sensitivity dsDNA Assay Kit og Quant-iT Broad-Range dsDNA Assay Kit giver koncentreret assay reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede DNA standarder. Disse DNA-assay-kits er meget selektive for dobbeltstrenget DNA over RNA, og i intervallet 0,–2 100 ng DNA (til HS dsDNA-assay-kittet) –og 4 1000 ng DNA (til BR dsDNA-assay-kittet), er fluorescenssignalet lineært.
Quant-iT dsDNA High-Sensitivity Assay Kit og Quant-iT dsDNA Broad-Range Assay Kit gør DNA kvantificering nem og nøjagtig. Sættene leverer koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede DNA-standarder. Du skal blot fortynde reagenset 1:200, fylde 200μ L i brøndene på en mikroplade, tilsæt 1 –20μ L prøve, bland og aflæs derefter fluorescensen.
Assayene er meget selektive for dobbeltstrenget DNA over RNA, og i intervallet 0,–2 100 ng for HS-analysen eller –4 1000 ng for BR-analysen er fluorescenssignalet lineært med DNA. Analyserne udføres ved stuetemperatur, og signalet er stabilt i tre timer. Almindelige kontaminanter såsom salte, opløsningsmidler, detergenter og protein tolereres godt i disse analyser.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay dsDNA Kvantificering, høj følsomhed
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Antal reaktioner 1000 analyser (200μ L analysevolumen)
Kvantificeringsområde 0,2 til 100 ng
Produktlinje Quant-iT
Mængde 1 sæt