Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ 1X dsDNA-analysesæt, høj følsomhed (HS) og bredt område (BR)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Gør DNA-kvantificering nem og nøjagtig i en klar-til-brug 1X-formulering med Quant-iT 1X dsDNA HS (Høj-Sensitivity) og Quant-iT 1X dsDNA BR (Bredt Range) Assay-sæt. Begge sæt giver en brugsklar arbejdsløsning. Du skal blot indlæse din prøve, tilføje Qubit 1X dsDNA HS eller BR arbejdsopløsning, og aflæs koncentrationen ved hjælp af en fluorescensbaseret mikropladelæser.
Quant-iT 1X dsDNA HS-analysesættet er nøjagtigt til initiale prøvekoncentrationer fra 10 pg/μ L til 100 ng/μ L, hvilket giver et kernedetektionsområde på 0,2 ng til 100 ng DNA i assayrøret. Quant-iT 1X dsDNA BR-analysesættet er nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 200 pg/μ L til 4000 ng/μ L (afhængig af prøvevolumen), hvilket giver et detektionsområde på 4-4000 ng DNA.
Almindelige kontaminanter såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein tolereres godt i dsDNA-assays. '1X' dsDNA-assaykittene leverer reagens og buffer i en klar-til-brug-formulering og er meget selektive for dsDNA over ssDNA, RNA og protein.
- undefined
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
Assay | 1 x dsDNA, høj følsomhed |
Detektionsmetode | Fluorescens |
Format | Sæt |
Prøvetype | DNA |
Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
Grønne funktioner | Færre ressourcer brugt, mindre spild |
Kvantificeringsområde | 0,2 til 100 ng |
Produktlinje | Quant-iT |
Mængde | 1000 analyser |
Forsendelsestilstand | Våd is |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Reference Materials
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.