Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ 1X dsDNA-analysesæt, høj følsomhed (HS) og bredt område (BR)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Gør DNA-kvantificering nem og nøjagtig i en klar-til-brug 1X-formulering med Quant-iT 1X dsDNA HS (Høj-Sensitivity) og Quant-iT 1X dsDNA BR (Bredt Range) Assay-sæt. Begge sæt giver en brugsklar arbejdsløsning. Du skal blot indlæse din prøve, tilføje Qubit 1X dsDNA HS eller BR arbejdsopløsning, og aflæs koncentrationen ved hjælp af en fluorescensbaseret mikropladelæser.
Quant-iT 1X dsDNA HS-analysesættet er nøjagtigt til initiale prøvekoncentrationer fra 10 pg/μ L til 100 ng/μ L, hvilket giver et kernedetektionsområde på 0,2 ng til 100 ng DNA i assayrøret. Quant-iT 1X dsDNA BR-analysesættet er nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 200 pg/μ L til 4000 ng/μ L (afhængig af prøvevolumen), hvilket giver et detektionsområde på 4-4000 ng DNA.
Almindelige kontaminanter såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein tolereres godt i dsDNA-assays. '1X' dsDNA-assaykittene leverer reagens og buffer i en klar-til-brug-formulering og er meget selektive for dsDNA over ssDNA, RNA og protein.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | 1 x dsDNA, bred vifte |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 506/523 |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser |
| Antal reaktioner | 1000 (200μ L analysevolumen) |
| Kvantificeringsområde | 4 til 4000 ng |
| Produktlinje | Quant-iT |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Dette analysesæt leveres som to komponenter. •Quant-iT 1 x dsDNA BR Working Solution vil blive sendt (ved omgivende forhold). • Quant-iT 1 x dsDNA BR lambda DNA-standarder vil blive sendt på våd is. |