Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ 1X dsDNA-analysesæt, høj følsomhed (HS) og bredt område (BR)
Artikelnummer. 15870210 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
1000 analyser
Assay:
1 x dsDNA, bred vifte
1 x dsDNA, høj følsomhed
Kvantificeringsområde:
0,2 til 100 ng
4 til 4000 ng
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Assay Kvantificeringsområde Pakningsstørrelse
15870210 1000 analyser 1 x dsDNA, høj følsomhed 0,2 til 100 ng Hver
17116039 1 sæt 1 x dsDNA, bred vifte 4 til 4000 ng Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870210 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4505.00 DKK
    3829.65 DKK / 1000 assays
    Spare 675.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For nem og nøjagtig dsDNA-kvantificering muliggør Quant-iT 1X dsDNA HS- og BR-assays op til 1.000 fluorescensbaserede analyser i et 96-brønds mikropladeformat.
Gør DNA-kvantificering nem og nøjagtig i en klar-til-brug 1X-formulering med Quant-iT 1X dsDNA HS (Høj-Sensitivity) og Quant-iT 1X dsDNA BR (Bredt Range) Assay-sæt. Begge sæt giver en brugsklar arbejdsløsning. Du skal blot indlæse din prøve, tilføje Qubit 1X dsDNA HS eller BR arbejdsopløsning, og aflæs koncentrationen ved hjælp af en fluorescensbaseret mikropladelæser.
Quant-iT 1X dsDNA HS- og BR-analysesættene er meget selektive for dobbeltstrenget DNA (dsDNA) over RNA, hvilket giver en nøjagtig og præcis metode til kvantificering af dsDNA-prøver. For at udføre analysen skal du fortynde din prøve (en hvilken som helst volumen fra 1-20μ L er acceptabelt) i den medfølgende 1X arbejdsopløsning, og aflæs derefter koncentrationen ved hjælp af en fluorescenspladelæser.
Quant-iT 1X dsDNA HS-analysesættet er nøjagtigt til initiale prøvekoncentrationer fra 10 pg/μ L til 100 ng/μ L, hvilket giver et kernedetektionsområde på 0,2 ng til 100 ng DNA i assayrøret. Quant-iT 1X dsDNA BR-analysesættet er nøjagtigt til initiale DNA-prøvekoncentrationer på 200 pg/μ L til 4000 ng/μ L (afhængig af prøvevolumen), hvilket giver et detektionsområde på 4-4000 ng DNA.
Almindelige kontaminanter såsom salte, frie nukleotider, opløsningsmidler, detergenter og protein tolereres godt i dsDNA-assays. '1X' dsDNA-assaykittene leverer reagens og buffer i en klar-til-brug-formulering og er meget selektive for dsDNA over ssDNA, RNA og protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay 1 x dsDNA, høj følsomhed
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Prøvetype DNA
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser
Kvantificeringsområde 0,2 til 100 ng
Produktlinje Quant-iT
Mængde 1000 analyser
Forsendelsestilstand Våd is