Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvetter
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes leveres med enten låg eller PTFE-hætte for at begrænse fordampning.
Brand: Hellma™ 100-20-40
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
- 80% transmission fra 320 til 2500nm
Tekniske data
Makroabsorptionscelle | |
Kvarts Suprasil | |
20 mm | |
45 mm |
7000μ L | |
9.5mm | |
200 til 2500 nm | |
12.5 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvetter > Kapacitet: 7000 μL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion