Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvetter
Artikelnummer. 10100591
Kapacitet (metrisk):
14.000μ L
17.500μ L
7000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10100591
Brand: Hellma™ 1002040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes leveres med enten låg eller PTFE-hætte for at begrænse fordampning.
  • Meget kemisk resistent
  • Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
  • 80% transmission fra 320 til 2500nm
Tekniske data
Type Makroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 7000μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Vejlængde 20 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm