Få mere at vide
QNZ46, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16449307 5 mg 5mg
16436758 10 mg -
16432837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15703
MedChemExpress QNZ46 is a NR2C/NR2D-selective NMDA receptor non-competitive antagonist (IC50 values are 3, 6, 229, and >300, >300 μM for NR2D, NR2C, NR2A, NR2B, and GluR1, respectively).
QNZ46 is a NR2C/NR2D-selective NMDA receptor non-competitive antagonist (IC50 values are 3, 6, 229, and >300, >300 μM for NR2D, NR2C, NR2A, NR2B, and GluR1, respectively).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale QNZ46
CAS 1237744-13-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H17N3O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.15 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C=C/C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=NC4=C(C=C(OC)C=C4)C2=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 443.41
Formel vægt 443.41
Procent renhed 98.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration