Få mere at vide
Q-VD-OPh, MedChemExpress
Beskrivelse
Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Q-VD-OPh |
| CAS | 1135695-98-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H25F2N3O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | QVD-OPH Quinoline-Val-Asp-Difluorophenoxymethylketone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (194.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C[C@H](NC([C@@H](NC(C1=NC2=CC=CC=C2C=C1)=O)C(C)C)=O)C(COC3=C(F)C=CC=C3F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.49 |
| Vis mere |