missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PYZD-4409, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475628
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475628 10 mg
16466156 100 mg
16451797 50 mg
16428327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13297

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PYZD-4409 is a specific inhibitor of the ubiquitin-activating enzyme UBA1 with an IC50 of 20 μM (cell-free enzymatic assay). PYZD-4409 induces cell death in malignant cells and preferentially inhibits the clonogenic growth of primary acute myeloid leukemia cells.

PYZD-4409 is a specific inhibitor of the ubiquitin-activating enzyme UBA1 with an IC50 of 20 μM (cell-free enzymatic assay). PYZD-4409 induces cell death in malignant cells and preferentially inhibits the clonogenic growth of primary acute myeloid leukemia cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PYZD-4409
CAS 423148-78-1
Farve Light Brown to Black
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H7ClFN3O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (99.53 mM)
SMIL FC1=CC=C(N2C(/C(C(N2)=O)=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 351.67
Formel vægt 351.67
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.