Få mere at vide
Pyrodruevin aldehyd dimethylacetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10397350 100 g 100g
10654852 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173801000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6342-56-9
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00008758
InChI nøgle ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
IUPAC navn 1,1-dimethoxypropan-2-on
SMIL CC(=O)C(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Navn note 98%
Smeltepunkt -57.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 147.0°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.3970 to 1.3990
Mængde 100 g
Beilstein 01, IV, 3631
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, acetone and thf
Viskositet 0.85 mPa.s (25°C)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.