Få mere at vide
Pyrodruevinaldehyd-dimethylacetal, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451567
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451567 100 g 100g
11461567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24988.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Pyrodruevinaldehyd-dimethylacetal blev anvendt i syntesen af methylglyoxal via hydrolyse i nærvær af H2SO4. Det blev brugt til at undersøge virkningerne af methylglyoxal-medieret glycation på strukturen, termisk stabilitet og enzymaktivitet af gærenolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrodruevinaldehyd-dimethylacetal blev brugt i syntesen af methylglyoxal via hydrolyse i nærvær af H2SO4. Det blev brugt til at undersøge virkningerne af methylglyoxal-medieret glycation på strukturen, termisk stabilitet og enzymaktivitet af gærenolase.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 350 g/L ved 20 °C.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6342-56-9
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00008758
InChI nøgle ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
IUPAC navn 1,1-dimethoxypropan-2-on
SMIL CC(=O)C(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 0.998
Kogepunkt 133°C to 135°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Brydningsindeks 1.398
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1560557
Opløselighedsinformation Soluble in water. 350g/L at 20°C.
Formel vægt 118.13
Procent renhed ≥97%