Få mere at vide
Pyruvinsk aldehyd, 30-45 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10685422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10685422 100 g Glasflaske 100g
10002150 500 g Glasflaske 500g
10606594 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    538.65 DKK / 100g
    Spare 101.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-98-8 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00006960
InChI nøgle AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC navn 2-oxopropanal
SMIL CC(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic aldehyde
Navn note 35-45 wt.%
Smeltepunkt -20,0 °C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.2000g/mL
pH 1 til 3
Kogepunkt >72,0 °C
Flammepunkt >71 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCHO
Brydningsindeks 1.4209
Mængde 100 g
Beilstein 01, 762
Merck Index 15, 6153
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen og dmso
Formel vægt 72.06
Procent renhed 35-45 wt.%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.