Få mere at vide
Pyruvinsk aldehyd, 35-45% w/w aq. Soln
Artikelnummer. 11430528
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430528 100 g 100g
11420528 25 g 25g
11440528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24664.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72,06 g/mol
Pyrodruevinaldehyd anvendes til syntese og cytotoksicitetsevaluering af N-terminale analoger af tubulysin-U, en antimitotisk forbindelse. Anvendes også i syntesen af imidazoler som potente calcitoningen-relaterede CGRP-antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrodruevinaldehyd bruges til syntese og cytotoksicitetsevaluering af N-terminale analoger af tubulysin-U, en antimitotisk forbindelse. Anvendes også i syntesen af imidazoler som potente calcitoningen-relaterede CGRP-antagonister.
Opløselighed Opløselig i
DMSO, vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-98-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00006960
InChI nøgle AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC navn 2-oxopropanal
SMIL CC(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic aldehyde
Tæthed 1.2
Lineær formel CH3COCHO
Brydningsindeks 1.405
Mængde 100 g
Beilstein 906750
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6081
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, vand.
Formel vægt 72.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35 to 45% w/w aq. soln