Få mere at vide
Pyruvic aldehyde, 35-45% w/w aq. soln
Artikelnummer. 11420528
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420528 25 g 25g
11430528 100 g 100g
11440528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24664.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Pyrodruevinaldehyd anvendes til syntese og cytotoksicitetsevaluering af N-terminale analoger af tubulysin-U, en antimitotisk forbindelse. Anvendes også i syntesen af imidazoler som potente calcitoningen-relaterede CGRP-antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrodruevinaldehyd bruges til syntese og cytotoksicitetsevaluering af N-terminale analoger af tubulysin-U, en antimitotisk forbindelse. Anvendes også i syntesen af imidazoler som potente calcitoningen-relaterede CGRP-antagonister.
Opløselighed Opløselig i
DMSO, vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-98-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00006960
InChI nøgle AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC navn 2-oxopropanal
SMIL CC(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic aldehyde
Tæthed 1.2
Lineær formel CH3COCHO
Brydningsindeks 1.405
Mængde 25 g
Beilstein 906750
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6081
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,water.
Formel vægt 72.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35 to 45% w/w aq. soln
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde, 35-45% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic aldehyde