Få mere at vide
Pyruvic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850791
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850791 500 mL
15840791 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850791 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201700500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-17-3
Tekniske data
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 1.27 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00002585
Mængde 500 mL
Synonym Pyruvic acid, Pyruvic acid
Molekylvægt (g/mol) 88.06