Få mere at vide
Pyruvinsyre, 98%
Artikelnummer. 11471558
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471558 2500 g 2500g
11451558 100 g 100g
11461558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13875.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88,06 g/mol
Pyrodruesyre bruges som en komponent i kultursupper og medier som kommercielt rødt tangpolysaccharid. Det er involveret i konstruktionen af aminosyren alanin samt leverer energi til levende celler via citronsyrecyklus (Krebs-cyklus). Det reagerer med N-acetylmannosamin ved en aldol-type kondensation for at fremstille sialinsyre. Det bruges til at studere dyrkning af jordbakterier som mikrokolonier ved hjælp af jordsubstratmembransystem. Det finder anvendelse i væskekromatografi og ved bestemmelse af organiske syrer i rødvin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrodruesyre anvendes som en komponent i kultursupper og medier som kommercielt rødt tangpolysaccharid. Det er involveret i konstruktionen af aminosyren alanin samt leverer energi til levende celler via citronsyrecyklus (Krebs-cyklus). Det reagerer med N-acetylmannosamin ved en aldol-type kondensation for at fremstille sialinsyre. Det bruges til at studere dyrkning af jordbakterier som mikrokolonier ved hjælp af jordsubstratmembransystem. Det finder anvendelse i væskekromatografi og ved bestemmelse af organiske syrer i rødvin.
Opløselighed Blandbar med chloroform
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-17-3
Molekylær formel C3H4O3
Molekylvægt (g/mol) 88.06
MDL nummer MFCD00002585
InChI nøgle LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC navn 2-oxopropansyre
SMIL CC(=O)C(O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pyruvic acid
Smeltepunkt 11 °C til 12 °C
Tæthed 1.267
pH 1.2
Kogepunkt 164 °C til 166 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 2500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506211
Merck Index 14,8021
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og methanol.
Formel vægt 88.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.