Få mere at vide
Pyruvinsyre, 98%
Artikelnummer. 11451558
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451558 100 g 100g
11461558 500 g 500g
11471558 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13875.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.16 DKK
    378.65 DKK / 100g
    Spare 41.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88,06 g/mol
Pyrodruesyre bruges som en komponent i kultursupper og medier som kommercielt rødt tangpolysaccharid. Det er involveret i konstruktionen af aminosyren alanin samt leverer energi til levende celler via citronsyrecyklus (Krebs-cyklus). Det reagerer med N-acetylmannosamin ved en aldol-type kondensation for at fremstille sialinsyre. Det bruges til at studere dyrkning af jordbakterier som mikrokolonier ved hjælp af jordsubstratmembransystem. Det finder anvendelse i væskekromatografi og ved bestemmelse af organiske syrer i rødvin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrodruesyre anvendes som en komponent i kultursupper og medier som kommercielt rødt tangpolysaccharid. Det er involveret i konstruktionen af aminosyren alanin samt leverer energi til levende celler via citronsyrecyklus (Krebs-cyklus). Det reagerer med N-acetylmannosamin ved en aldol-type kondensation for at fremstille sialinsyre. Det bruges til at studere dyrkning af jordbakterier som mikrokolonier ved hjælp af jordsubstratmembransystem. Det finder anvendelse i væskekromatografi og ved bestemmelse af organiske syrer i rødvin.
Opløselighed Blandbar med chloroform
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-17-3
Molekylær formel C3H4O3
Molekylvægt (g/mol) 88.06
MDL nummer MFCD00002585
InChI nøgle LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC navn 2-oxopropansyre
SMIL CC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic Acid
Smeltepunkt 11 °C til 12 °C
Tæthed 1.267
Kogepunkt 164 °C til 166 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506211
Merck Index 14,8021
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og methanol.
Formel vægt 88.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic acid