Få mere at vide
Pyruvic acid, 98%, extra pure
Artikelnummer. p-189878 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10562721
Brand: Thermo Scientific Acros 132140250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-17-3
Molekylær formel C3H4O3
Molekylvægt (g/mol) 88.06
MDL nummer MFCD00002585
InChI nøgle LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC navn 2-oxopropansyre
SMIL CC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 11.8°C
Farve Rav eller farveløs til gul
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 165.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCO2H
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4300
Mængde 25 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Merck Index 15, 8135
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 88.06
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.