missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1; |
| Formel vægt | 113.0081 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?