CAS RN 142014-11-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt, TRC
CAS: 142014-11-7 Molekylær formel: 13C3H3NaO3 Molekylvægt (g/mol): 113.02 Synonym: 2-Oxopropanoic Acid13C3 Sodium Salt,Sodium Pyruvate13C3,Sodium α-Ketopropionate13C3 IUPAC navn: sodium;2-oxo(1,2,3-^{13}C_{3})propanoate SMIL: [13CH3][13C]([13C](O[Na])=O)=O