Få mere at vide
Pyrrole-3-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15407547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407547 250 mg 250mg
15497537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35559.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7126-39-8 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7126-39-8
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.10
MDL nummer MFCD03426733
InChI nøgle CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, pyrrole-3-carbaldehyde, 3-formylpyrrole, 3-formyl-1h-pyrrole, 3-formyl-pyrrole, pyrrol-3-aldehyde, pyrrole-3-aldehyde, pubchem18051, acmc-209oht
PubChem CID 640308
IUPAC navn 1H-pyrrol-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CNC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 95.1
Procent renhed 97%