Få mere at vide
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10256803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10256803 5 g Glasflaske 5g
10307070 25 g Glasflaske 25g
10735791 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132060050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-29-8
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.1
MDL nummer MFCD00005217
InChI nøgle ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CNC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carboxaldehyde
Navn note 99%
Smeltepunkt 43 °C til 47 °C
Farve Hvid til Brun
Flammepunkt 106 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 270
Formel vægt 95.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrole-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.