Få mere at vide
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11463990
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463990 100 g 100g
11455233 10 g 10g
11453990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12838.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 99%, C5H5NO, CAS-nummer-1003-29-8, 2-pyrrolcarboxaldehyd, 2-pyrrolcarbaldehyd, 2-pyrrolaldehyd, 1h-pyrrol-2-carboxaldehyd, alfa-pyrrolaldehyd, 2-formylpyrrol, 2-pyrrolylcarboxaldehyd, pyrrol-2-aldehyd, pyrrol-2-carboxaldehyd, pyrrol-2-carbaldehyd, 100g | CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95,101 g/mol
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-29-8
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.101
MDL nummer MFCD00005217
InChI nøgle ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CNC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 40 °C til 46 °C
Kogepunkt 217 °C til 219 °C
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 105745
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 95.1
Procent renhed 99%