Få mere at vide
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 99%
Beskrivelse
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 40 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 217 °C til 219 °C |
| Flammepunkt | 106 °C (222 °F) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 105745 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 95.1 |
| Procent renhed | 99% |