Få mere at vide
Pyrrole-2-carboxaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11453990
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 11453990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12838.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pyrrole-2-carboxaldehyde, 99%, C5H5NO, CAS Number-1003-29-8, 2-pyrrolecarboxaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde, 2-formylpyrrole, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 100g | CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95.101 g/mol
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrol-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det gennemgår kondensationsreaktion for at producere pyrrol-2-carboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af pyrrol-2-carboxylsyre ved oxidationsreaktion. Det bruges også til at fremstille 4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY farvestoffer) gennem kondensering med en pyrrol, som er en vigtig probe til bioteknologi og andre applikationer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-29-8
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.101
MDL nummer MFCD00005217
InChI nøgle ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CNC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 40°C to 46°C
Kogepunkt 217°C to 219°C
Flammepunkt 106°C (222°F)
Mængde 25 g
Beilstein 105745
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 95.1
Procent renhed 99%