Få mere at vide
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15667260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15667260 250 mL Glass bottle 250ml
1 options
Artikelnummer. 15667260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 83135250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Farve Yellow
Tæthed 1.082g/mL at 20°C
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H6O3
MDL nummer MFCD00002192
Mængde 250 mL
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI nøgle WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC navn benzene-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formel vægt 126.11g/mol
Fysisk form Liquid