Få mere at vide
Pyrogallol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10306340 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306340 100 g Glass Jar 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10306340 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/8120/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 87-66-1
Smeltepunkt 131°C
Farve White
pH 5.8
Kogepunkt 309°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C6H6O3
MDL nummer MFCD00002192
Mængde 100 g
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI nøgle WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC navn benzene-1,2,3-triol
Molekylvægt (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formel vægt 126.11g/mol
Damptryk 13.3 hPa 168
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrogallol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.