Få mere at vide
Pyrogallol, ACS reagent
Artikelnummer. p-189816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10391111
Brand: Thermo Scientific Acros 418621000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-66-1
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00002192
InChI nøgle WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC navn benzen-1,2,3-triol
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 309.0°C
Antændelsesrest 0.005% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H3(OH)3
Mængde 100 g
FN nummer 2811
Beilstein 06, 1071
Merck Index 15, 8112
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 1 g/1.3 mL alcohol, 1 g/1.6 mL ether, slightly soluble in benzene, chloroform and, carbon disulfide
Formel vægt 126.11
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrogallol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.