Få mere at vide
Pyrogallol, ACS, 99%
Artikelnummer. 11379658
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379658 250 g 250g
11369658 10 g 10g
11359658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044152.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Pyrogallol bruges til hårfarvning og suturmaterialer, der dør. Det bruges som et fremkaldermiddel i sorte og hvide fremkaldere, som et metalkompleksdannende middel og er involveret i iltabsorption i gasanalyse. Det udviser antiseptiske egenskaber. Dens alkaliske opløsning bruges til at absorbere ilt fra luften, derved spiller den en afgørende rolle for at beregne mængden af ilt i luften.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-66-1
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00002192
InChI nøgle WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC navn benzen-1,2,3-triol
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Farve Hvid
Tæthed 1.45 g/mL
Kogepunkt 309°C
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 907431
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8000
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,water and ether. Slightly soluble in chloroform.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 99%
Grad ACS
Fysisk form Pulver