Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrogallol |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 309,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H3(OH)3 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 06,1071 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyrogallol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.