Få mere at vide
Pyrogallol, 98+%
Product Code. 11455423
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11455423 500 g 500g
11445423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11455423 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13405.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1552.26 DKK
    1396.65 DKK / 500g
    Spare 155.61 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Pyrogallol bruges til hårfarvning og suturmaterialer, der dør. Det bruges som et fremkaldermiddel i sorte og hvide fremkaldere, som et metalkompleksdannende middel og er involveret i iltabsorption i gasanalyse. Det udviser antiseptiske egenskaber. Dens alkaliske opløsning bruges til at absorbere ilt fra luften, derved spiller den en afgørende rolle for at beregne mængden af ilt i luften.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrogallol bruges til hårfarvning og suturmaterialer, der dør. Det bruges som et fremkaldermiddel i sorte og hvide fremkaldere, som et metalkompleksdannende middel og er involveret i iltabsorption i gasanalyse. Det udviser antiseptiske egenskaber. Dens alkaliske opløsning bruges til at absorbere ilt fra luften, derved spiller den en afgørende rolle for at beregne mængden af ilt i luften.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, vand og ether. Lidt opløseligt i chloroform.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkalier, metaloxider, ammoniak, jod, kalkvand, kaliumpermanganat og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-66-1
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00002192
InChI nøgle WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC navn benzen-1,2,3-triol
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Tæthed 1.45
Kogepunkt 309 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 907431
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8000
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, vand og ether. Let opløselig i kloroform.
Formel vægt 126.11
Procent renhed ≥98%