Få mere at vide
Pyrocatechol Dimethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899640
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899640 1 L
15889640 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899640 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8085291000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-16-7
Tekniske data
Smeltepunkt 22°C to 23°C
Tæthed 1.085 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel (CH3O)2C6H4
MDL nummer MFCD00008357
Mængde 1 L
Synonym Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
Molekylvægt (g/mol) 138.16