Få mere at vide
Pyriproxyfen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16491138 5 g
1 options
Artikelnummer. 16491138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2031
MedChemExpress Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyriproxyfen
CAS 95737-68-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19NO3
Mængde 5 g
Synonym S-31183
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMIL CC(OC1=NC=CC=C1)COC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 321.37
Formel vægt 321.37
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation