Få mere at vide
Pyriofenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyriofenone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-9-7-12(22-3)16(23-4)17(24-5)13(9)15(21)14-10(2)11(19)8-20-18(14)25-6/h7-8H,1-6H3 |
| Formel vægt | 365.103 |
| Procent renhed | >95% |