Få mere at vide
Pyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %
Artikelnummer. 15460748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460748 25 g 25g
15440748 1 g 1g
15450748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54448.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10070-92-5 | C5H4N2O | 108,10 g/mol
Pyrimidin-5-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af (S)- og (R)-pyrimidylalkanol ved at reagere med diisopropylzink og (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrimidin-5-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af (S)- og (R)-pyrimidylalkanol ved at reagere med diisopropylzink og (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10070-92-5
Molekylær formel C5H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 108.10
MDL nummer MFCD03426065
InChI nøgle FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
PubChem CID 2761034
IUPAC navn pyrimidin-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 39 °C til 43 °C
Tæthed 1.23
Kogepunkt 80 °C til 82 °C (4 mmHg)
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 108.1
Procent renhed 97%