Få mere at vide
Pyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %
Beskrivelse
Pyrimidin-5-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af (S)- og (R)-pyrimidylalkanol ved at reagere med diisopropylzink og (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyrimidin-5-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af (S)- og (R)-pyrimidylalkanol ved at reagere med diisopropylzink og (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 39 °C til 43 °C |
| Tæthed | 1.23 |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (4 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 108.1 |
| Procent renhed | 97% |