Få mere at vide
Pyridine-4-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11443404
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443404 25 g 25g
11453404 100 g 100g
11463404 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11443404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10656.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridin-4-carboxaldehyd er en heterocyklisk byggesten, der anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom nye 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazoner, med antikonvulsive og anti-inflammatoriske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyridin-4-carboxaldehyd er en heterocyklisk byggesten, der anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser, såsom nye 1,4-dihydropyridin-
4-yl-phenoxyacetohydrazoner, med antikonvulsive og anti-inflammatoriske egenskaber.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 mg/ml
ved 20 C), ethanol og °acetone.
Bemærkninger
Den er luft- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-85-5
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.112
MDL nummer MFCD00006425
InChI nøgle BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC navn pyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.132
Kogepunkt 198°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 25 g
Beilstein 105342
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Formel vægt 107.11
Procent renhed 97%