Få mere at vide
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11490213
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490213 500 g 500g
11414000 25 g 25g
11480213 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11391.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99% bruges som mellemprodukt af Bisacodyl. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk forskning, mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99% bruges som mellemprodukt af Bisacodyl. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk forskning, mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-60-4
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.112
MDL nummer MFCD00006290
InChI nøgle CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC navn pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.124
pH 6.5
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.536
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105341
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 107.11
Procent renhed 99%