Få mere at vide
Pyributicarb, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16400737 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16400737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111202
MedChemExpress Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyributicarb
CAS 88678-67-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N2O2S
Mængde 50 mg
Synonym TSH-888
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (302.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(OC1=CC=CC(C(C)(C)C)=C1)N(C2=NC(OC)=CC=C2)C
Molekylvægt (g/mol) 330.44
Formel vægt 330.44
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus