Få mere at vide
Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3819 og DIN 12331. Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form inkluderer hvide inddelinger og markeringsplet for nem volumenvurdering med mørke væsker. Integreret tud hjælper med at forhindre spild under hældning.
Brand:  Pyrex 1015/18D
760.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24089" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12039002
  • 800.00 DKK / Pakke med 10
Up to 50% Off DWK Glassware
Brug rabatkode 24089 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3819 og DIN 12331. Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form inkluderer hvide inddelinger og markeringsplet for nem volumenvurdering med mørke væsker. Integreret tud hjælper med at forhindre spild under hældning.
  • Overholder ISO 3819 og DIN 12331
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Høj form med tud
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
80 mm
Borosilikatglas
10/Pk.
Ja
Hvid gradueret skala
600 mL
150 mm
Bægerglas
ISO 3819, DIN 12331
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
  • Duran , Quickfit , Azlon
    Premium lab glassware, precision-made, now at unbeatable prices. Limited time only.
    Promo Code: 24089
    Expires2025-12-31
    Days
    103
    Hours
    3
    Minutes
    21
    Seconds
    18
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form > Kapacitet: 600 ml