Få mere at vide
Fisherbrand™ Bægere i høj form af borosilikatglas
Artikelnummer. 15449093 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15449093 600 mL Pakke med 10
15499083 50 mL Pakke med 10
11517412 50 mL Pakke med 10
15409093 100 mL Pakke med 10
15419093 150 mL Pakke med 10
15429093 250 mL Pakke med 10
15439093 400 mL Pakke med 10
15459093 800 mL Pakke med 10
15469093 1000 mL Pakke med 10
11597412 1000 mL Hver
15479093 2000 mL Hver
15489093 3000 mL Hver
11912213 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15449093
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
View all promotions
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
Inkluderer gradueringer og en tud til nem hældning. Fisherbrand™ Borosilikatglas i høj form fås i en række forskellige størrelser.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Tall Form dimitterede med tud
  • Fremstillet til ISO 3819
Specifications
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Slutte Mat
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer Tud
Mængde 10 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819
Skala Hvid gradueret skala
Stil Høj form