Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 479. Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals og runde medieflasker har skrånende skuldre for jævn hældehandling. Hvide gradueringer og markeringsplet giver nem volumenvurdering.
Brand:  Pyrex 1517/12
2625.49 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24322" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11393504
  • 2855.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Flasker leveres uden låg eller hældering
  • Skrå skuldre for jævn hældehandling
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
2000 mL
Klar
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
10 Pk.
ISO 4796
Autoklaverbar
Ja
Rund
Medieflaske
45 mm
0,5 gal.
5,4 tommer
Borosilikatglas
GL 45
Nej
Genanvendelig
Brede
260 mm
10,2 tommer
136 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker > Runde medieflasker; Kapacitet: 2000 ml; Mål (Dia. x H): 136 x 260 mm