Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Artikelnummer. p-8002573
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11333504
Brand: Pyrex 1517/01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 479. Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals og runde medieflasker har skrånende skuldre for jævn hældehandling. Hvide gradueringer og markeringsplet giver nem volumenvurdering.
  • Flasker leveres uden låg eller hældering
  • Skrå skuldre for jævn hældehandling
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Kapacitet (engelsk) 0,8 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,4 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10 Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Certificeringer/compliance ISO 4796
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Lukkestørrelse 25 mm
Diameter (metrisk) 36 mm