Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 479. Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals og runde medieflasker har skrånende skuldre for jævn hældehandling. Hvide gradueringer og markeringsplet giver nem volumenvurdering.
Brand: Pyrex 1517/06
568.68 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24322" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Flasker leveres uden låg eller hældering
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Tekniske data
250 mL | |
Klar | |
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium | |
10 Pk. | |
ISO 4796 | |
Autoklaverbar | |
Ja | |
Rund | |
Medieflaske | |
45 mm |
8,5 oz. | |
2,8'' | |
Borosilikatglas | |
GL 45 | |
Nej | |
Genanvendelig | |
Brede | |
138 mm | |
5,4 tommer | |
70 mm |