Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas fingerbøl
Artikelnummer. p-8002564
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15507730
Brand: Pyrex 3840/02M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Borosilikatglasfingerbøl er meget modstandsdygtig over for kemiske angreb.
  • Borosilikatglas med sintret glasskive til at understøtte fast prøve
  • Nyttig til kemiske applikationer, hvor vejning af ekstraheret materiale er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Nyttigt til kemiske anvendelser, hvor det er nødvendigt at veje det ekstraherede materiale
Grad Porøsitet 1
Inkluderer Sintret glas skive
Længde (metrisk) 95 mm
Produkttype Filter fingerbøl