Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas fingerbøl
Artikelnummer. 15517730
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15517730 36 mm Pakke med 10
15507730 26 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517730 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3845/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 DKK
    1945.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 299.22 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Pyrex™ Borosilikatglasfingerbøl er meget modstandsdygtig over for kemiske angreb.
  • Borosilikatglas med sintret glasskive til at understøtte fast prøve
  • Nyttig til kemiske applikationer, hvor vejning af ekstraheret materiale er påkrævet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 36 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Nyttigt til kemiske anvendelser, hvor det er nødvendigt at veje det ekstraherede materiale
Grad Porøsitet 1
Inkluderer Sintret glas skive
Længde (metrisk) 95 mm
Produkttype Filter fingerbøl