Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas fingerbøl
Beskrivelse
- Borosilikatglas med sintret glasskive til at understøtte fast prøve
- Nyttig til kemiske applikationer, hvor vejning af ekstraheret materiale er påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Nyttigt til kemiske anvendelser, hvor det er nødvendigt at veje det ekstraherede materiale |
| Grad | Porøsitet 1 |
| Inkluderer | Sintret glas skive |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Produkttype | Filter fingerbøl |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?