Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Bland og opbevar en bred vifte af dyrkningsmedier med disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
Brand:  Pyrex 1516/14D
842.89 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24322" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15747927
  • 984.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
  • Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Skrå skuldre for jævn hældehandling
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Til brug op til 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
3500 mL
Klar
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
1 stk.
ISO 4796
Autoklaverbar
Ja
Rund
Reagensflaske
45 mm
Skruelåg
0,9 gal.
6,3''
Borosilikatglas
GL 45
Ja
Genanvendelig
Brede
295 mm
Polypropylen
160 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering > Borosilikatglas reagensflasker; Kapacitet: 3500 ml; Mål (Dia. x H): 160 x 295 mm