Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
- Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Til brug op til 140 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,4 tommer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium |
| Inkluderer | Polypropylen skruelåg og hældering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Mængde | 10 Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Vis mere |